Documents
18888
Sigma-Aldrich
Methyl 2,4-pentadienoate
mixture of cis and trans, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,3-Butadiene-1-carboxylic acid methyl ester, 2,4-Pentadienoic acid methyl ester, Methyl 1,3-butadiene-1-carboxylate
About This Item
Formule linéaire :
CH2CHCHCHCOOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.13
Numéro Beilstein :
1743332
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Contient
~0.5% 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.484
Point d'ébullition
50-52 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.964 g/mL at 20 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C=CC=C
InChI
1S/C6H8O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H,1H2,2H3
Clé InChI
LJDLNNZTQJVBNJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl 2,4-pentadienoate undergoes Aza-Morita-Baylis-Hillman reaction with aldimines in DMF in the presence of 3-hydroxyquinuclidine.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Jovina M Sorbetti et al.
The Journal of organic chemistry, 72(9), 3326-3331 (2007-03-27)
The aza-Morita-Baylis-Hillman reactions of aldimines 2 with several activated conjugated dienes were found to proceed smoothly in DMF in the presence of 3-hydroxyquinuclidine (HQD). Imines 2 reacted with 1-(p-toluenesulfonyl)-1,3-butadiene (3), methyl 2,4-pentadienoate (6), hexa-3,5-dien-2-one (7), and 1-phenylpenta-2,4-dien-1-one (8) to afford