Principaux documents
188638
Sigma-Aldrich
4-(1,2,3,4-Thiatriazol-5-ylamino)phenol hydrate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6N4OS · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.21 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Pf
153 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.Oc1ccc(Nc2nnns2)cc1
InChI
1S/C7H6N4OS.H2O/c12-6-3-1-5(2-4-6)8-7-9-10-11-13-7;/h1-4,12H,(H,8,9,11);1H2
Clé InChI
FWTZQTCIZRQKBB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable