Principaux documents
18853
Sigma-Aldrich
1,2-Butadiene
≥99.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH2=C=CHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
54.09
Beilstein:
1730808
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142100
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Technique(s)
NMR: suitable (13C-NMR)
pb
10.8 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC=C=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h4H,1H2,2H3
Clé InChI
QNRMTGGDHLBXQZ-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
pressure tin
Autres remarques
Sales restrictions may apply
Vanne de régulation
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Ralf I Kaiser et al.
The journal of physical chemistry. A, 118(32), 6181-6190 (2014-08-02)
The reactions of the 4-tolyl radical (C6H4CH3) and of the D7-4-tolyl radical (C6D4CD3) with 1,2-butadiene (C4H6) have been probed in crossed molecular beams under single collision conditions at a collision energy of about 54 kJ mol(-1) and studied theoretically using