Key Documents
187569
Sigma-Aldrich
6-Methyl-3-cyclohexene-1-methanol, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H8CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pression de vapeur
0.06 psi ( 20 °C)
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.483 (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CC=CCC1CO
InChI
1S/C8H14O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-3,7-9H,4-6H2,1H3
Clé InChI
FNCRYRFSEYFWQZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter