Key Documents
186902
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxybenzonitrile
97%
Synonyme(s) :
2-Cyanoresorcinol dimethyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Chaîne SMILES 
COc1cccc(OC)c1C#N
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-4-3-5-9(12-2)7(8)6-10/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
XHAHKSSLDJIEDH-UHFFFAOYSA-N