186740
Ethanolamine hydrochloride
≥98%
Synonyme(s) :
2-Aminoethanol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Pf
82-84 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCCO.[H]Cl
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
Clé InChI
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable