186112
N-(3-Aminopropyl)-2-pipecoline
96%
Synonyme(s) :
1-(3-Aminopropyl)-2-methylhexahydropyridine, 2-Methyl-1-piperidinepropanamine
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4765 (lit.)
pb
96-97 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CC1CCCCN1CCCN
InChI
1S/C9H20N2/c1-9-5-2-3-7-11(9)8-4-6-10/h9H,2-8,10H2,1H3
Clé InChI
YYAYTNPNFKPFNG-UHFFFAOYSA-N
Application
Photostable near-infrared cyanine dyes
Quinazolindione derivatives as 5-HT3A receptor antagonists
Melanocortin-4 receptor antagonists
Brain penetrant aminoalkyl benzoimidazoles
Selective nitric oxide formation inhibitors
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter