186082
2-Methyl-2-propene-1-sulfonic acid sodium salt
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].CC(=C)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H8O3S.Na/c1-4(2)3-8(5,6)7;/h1,3H2,2H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
SZHIIIPPJJXYRY-UHFFFAOYSA-M
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable