Principaux documents
185280
Sigma-Aldrich
5-Nitroorotic acid potassium salt monohydrate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H2KN3O6 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[H]O[H].[O-]C(=O)C1=C(C(=O)NC(=O)N1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3N3O6.K.H2O/c9-3-2(8(13)14)1(4(10)11)6-5(12)7-3;;/h(H,10,11)(H2,6,7,9,12);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
JDMSALHSRWYAEM-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable