Key Documents
18486
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl isocyanate
≥97.0%
Synonyme(s) :
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl isocyanate, 2-(Perfluorooctyl)ethyl isocyanate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H4F17NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
489.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0%
Forme
solid
Point d'ébullition
65 °C/0.5 mmHg
Pf
26-31 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCN=C=O
InChI
1S/C11H4F17NO/c12-4(13,1-2-29-3-30)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h1-2H2
Clé InChI
XBIIIDIAZYSZBI-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Liver, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves