184306
3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
233-235 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(ccc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
PWURRRRGLCVBMX-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable