Principaux documents
183679
Sigma-Aldrich
Methyl 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
63-66 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C1CN(Cc2ccccc2)C(=O)C1
InChI
1S/C13H15NO3/c1-17-13(16)11-7-12(15)14(9-11)8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3
Clé InChI
WTRWSSDZHQOPJI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Enantiomeric separation of methyl 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylate has been achieved using methylchlorophenyl carbamate of cellulose and of amylose as polysaccharide chiral stationary phases by HPLC.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Review of chiral stationary phase development and chiral applications.
Beesley TE.
LC-GC, 24(5), 270-276 (2011)