Principaux documents
183628
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzyl alcohol
98%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.03
Beilstein:
2082362
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
pb
148-151 °C (lit.)
Pf
35-38 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
Clé InChI
FVJIUQSKXOYFKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup