Principaux documents
183253
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
technical grade, 85%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Essai
85%
Indice de réfraction
n20/D 1.54 (lit.)
pb
90-95 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc2CCCCc2c1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves