Principaux documents
18099
Sigma-Aldrich
Bromopolystyrene
extent of labeling: ~2.5 mmol/g Br loading
Synonyme(s) :
Copolymer of styrene and divinylbenzene, brominated, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, brominated
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(C6H4Br)]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
~2.5 mmol/g Br loading
Matrice
crosslinked with 2% DVB
Taille des particules
100-400 mesh
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable