18055
4-Bromo-L-phenylalanine
≥98.0% (NT)
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (NT)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −22.0±2°, c = 0.5% in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
~265 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(Br)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10BrNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Clé InChI
PEMUHKUIQHFMTH-QMMMGPOBSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges