Key Documents
178608
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxybenzylamine hydrochloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH2NH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.67
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
188-190 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.COc1ccc(CN)c(OC)c1
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2;/h3-5H,6,10H2,1-2H3;1H
Clé InChI
KJOWSAVFSCSBMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Dimethoxybenzylamine hydrochloride was used in the synthesis of 2-(2,4-dimethoxybenzylamino)-4-phenyl-3-butenonitrile.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable