175080
Magic Acid
100%
Synonyme(s) :
Fluorosulfuric acid-antimony pentafluoride 1:1
About This Item
Produits recommandés
Pureté
100%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OS(F)(=O)=O.F[Sb](F)(F)(F)F
InChI
1S/FHO3S.5FH.Sb/c1-5(2,3)4;;;;;;/h(H,2,3,4);5*1H;/q;;;;;;+5/p-5
Clé InChI
QNDPUZFBWUBSNH-UHFFFAOYSA-I
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter