Principaux documents
172758
Sigma-Aldrich
2,3,5-Tribromothiophene
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4HBr3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.83
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.664 (lit.)
pb
120 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
25-28 °C (lit.)
Densité
2.483 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Brc1cc(Br)c(Br)s1
InChI
1S/C4HBr3S/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
Clé InChI
SKDNDSLDRLEELJ-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3,5-Tribromothiophene was used in the synthesis of 2,5-bis(dicyanomethylene)-3-bromo-2,5-dihydrothiophene.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
On the reaction of 2, 5-dihalothiophenes with tetracyanoethylene oxide.
Gronowitz SALO and UPPSTROM B.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 28, 981-985 (1974)
Khalil K Hussain et al.
Biosensors & bioelectronics, 155, 112094-112094 (2020-02-25)
A robust amperometric sensor was developed for the lactate detection in the extracellular matrix of cancer cells. The sensor was fabricated by separately immobilizing nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) onto a carboxylic acid group and lactate dehydrogenase (LDH) onto an amine