Documents
167533
Sigma-Aldrich
Methyl 4-tert-butylbenzoate
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC6H4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.51 (lit.)
Point d'ébullition
122-124 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H16O2/c1-12(2,3)10-7-5-9(6-8-10)11(13)14-4/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
UPIJOAFHOIWPLT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl 4-tert-butylbenzoate undergoes Claisen condensation reaction with 4-methoxyacetophenone to give avobenzone, an ingredient of sunscreen products.
Application
Methyl 4-tert-butylbenzoate was used in the synthesis of tris(4-tert-butylphenyl)methyl chloride.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
270.5 °F
Point d'éclair (°C)
132.5 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
The tris (4- tert-butylphenyl) methyl group: a bulky substituant for effective regioselective difunctionalisation of cyclomaltohexaose.
Armspach D and Matt D.
Carbohydrate Research, 310(1), 129-133 (1998)
Guoqing Zhang et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(7), 2160-2162 (2010-01-30)
Difluoroboron avobenzone (BF(2)AVB), a simple boron complex of a commercial sunscreen product, exhibits morphology-dependent emission and mechanochromic luminescence in the solid state. When scratched, smeared, or even gently touched, the emission color of BF(2)AVB films is significantly red-shifted under UV