165123
Diethyl 1,3-acetonedicarboxylate
96%
Synonyme(s) :
Diethyl 3-oxoglutarate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.440 (lit.)
Point d'ébullition
250 °C (lit.)
Densité
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O5/c1-3-13-8(11)5-7(10)6-9(12)14-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
ZSANYRMTSBBUCA-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup