Principaux documents
163775
Sigma-Aldrich
MOPS
Synonyme(s) :
Acide 3-(N-morpholino)propanesulfonique, Acide 4-morpholinopropanesulfonique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H15NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.26
Numéro Beilstein :
1106776
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Plage de pH utile
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
Chaîne SMILES 
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
Clé InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Application
Buffer useful in the physiological pH range. pKa=7.20 at 20°C.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 66, 2237-2237 (1993)
Aldrichimica Acta, 16, 35-35 (1983)