162663
DL-2-Aminobutyric acid
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonyme(s) :
AABA, Homoalanine, alpha-amino-n-butyric acid
About This Item
Produits recommandés
product name
DL-2-Aminobutyric acid, ReagentPlus®, 99%
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
291 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable