Key Documents
160369
Sigma-Aldrich
Phenylmalonic acid
98%
Synonyme(s) :
α-Carboxyphenylacetic acid, α-Phenylmalonic acid, 2-Phenylpropanedioic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(COOH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Numéro Beilstein :
2048729
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
149-152 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O4/c10-8(11)7(9(12)13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
WWYDYZMNFQIYPT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
V L Lapidus et al.
Antibiotiki, 26(5), 357-360 (1981-05-01)
Distribution of carbenicillin, benzylpenicillin and phenylmalonic acid in butyl acetate-water and methylene chloride-water systems within wide ranges of pH of the aqueous phase was studied. The experimental data were reviewed taking into account the distribution between the phases of the