158259
O-Methyl-L-tyrosine
98%
Synonyme(s) :
4-Methoxy-L-phenylalanine
About This Item
Essai
98%
Activité optique
[α]25/D −7°, c = 0.5 in 1 M HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
259-261 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(C[C@H](N)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO3/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)6-9(11)10(12)13/h2-5,9H,6,11H2,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
Clé InChI
GEYBMYRBIABFTA-VIFPVBQESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable