Principaux documents
155926
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylcyclohexanol, mixture of isomers
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H9OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
Densité
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CCCC(O)C1C