Documents
15515
Sigma-Aldrich
N-Boc-nortropinone
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-Boc-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Pf
70-74 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H]2CC[C@@H]1CC(=O)C2
InChI
1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-8-4-5-9(13)7-10(14)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+
Clé InChI
MENILFUADYEXNU-DTORHVGOSA-N
Application
N-Boc-nortropinone was used in the preparation of bicyclic vinyl boronate.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ghosh S, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 84(4), 555-560 (2006)