Documents
15482
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-ONp
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Boc-L-phenylalanine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H22N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.40
Numéro Beilstein :
1895465
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −21.5±0.5°, c = 2% in DMF
Pf
127-128 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H22N2O6/c1-20(2,3)28-19(24)21-17(13-14-7-5-4-6-8-14)18(23)27-16-11-9-15(10-12-16)22(25)26/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,21,24)/t17-/m0/s1
Clé InChI
QZIWWFMMLBBICG-KRWDZBQOSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable