Documents
154296
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde
99%
Synonyme(s) :
5-Bromo-o-anisaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(OCH3)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
116-119 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
IJIBRSFAXRFPPN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The spectral properties of 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde have been studied.
Application
5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde was used in the preparation of trans-5-bromo-2-methoxybenzylidenecyanoacetic acid.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
22. Stereochemistry of arylidenecyanoacetic acids and arylarylideneacetonitriles.
Journal of the Chemical Society, 119-124 (1953)
V Balachandran et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 106, 262-274 (2013-02-19)
The (FT-IR and FT-Raman) spectral properties of 5-bromo-2-methoxybenzaldehyde (BMB) are studied using density functional theory (DFT) employing B3LYP/6-311++G (d) and B3LYP/6-311++G (d,p) levels of theory. There are four conformers, C1, C2, C3, and C4 for this molecule. The computational results