Principaux documents
153419
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3NHNH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.49
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
powder
Pf
225 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
hydrazine
Chaîne SMILES 
Cl.NNc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
Clé InChI
CQNIYLLTIOPFCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride was used in the preparation of 1-(2,6-dichlorophenyl)-4-methyl-5-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, ethyl ester.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Sean R Donohue et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 14(11), 3712-3720 (2006-02-10)
Cannabinoid type-1 (CB(1)) receptor ligands, derived from the 1,5-diarylpyrazole core template of rimonabant (Acomplia), have been the focus of several studies aimed at examining structure-activity relationships (SARs). The purpose of this study was to design and synthesize a set of