15159
Boc-N-Me-D-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-N-methyl-D-alanine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (TLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
C[C@@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)12)10(5)8(13)14-9(2,3)4/h6H,1-5H3,(H,11,12)/t6-/m1/s1
Clé InChI
VLHQXRIIQSTJCQ-ZCFIWIBFSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable