Principaux documents
151394
Sigma-Aldrich
2-Methyl-6-nitrobenzoic acid
97%
Synonyme(s) :
6-Nitro-o-toluic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.15
Beilstein:
2050804
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
153-157 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(c1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(9(12)13)7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
CCXSGQZMYLXTOI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The vapour pressure of 2-methyl-6-nitrobenzoic acid was studied by Knudsen mass-loss effusion technique.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Monte MJ and Hillesheim DM.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 33(1), 103-112 (2001)