Documents
151165
Sigma-Aldrich
Thallium(III) acetate
Synonyme(s) :
Tl(OAc)3, thallic acetate, tris(acetate)thallium
About This Item
Formule linéaire :
(CH3COO)3Tl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.52
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: thallium
reagent type: catalyst
Concentration
51.0-56.0% (TL, ICP)
Impuretés
≤10% acetic acid (may contain)
Pf
182 °C (dec.) (lit.)
182 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[TlH].CC(O)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Tl/c3*1-2(3)4;/h3*1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
Clé InChI
SMRRYUGQTFYZGD-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges