Principaux documents
15079
Sigma-Aldrich
Boc-Ser(Bzl)-OSu
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Boc-O-benzyl-L-serine hydroxysuccinimide ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H24N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.40
Beilstein:
4239786
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0% (HPLC)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](COCc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C19H24N2O7/c1-19(2,3)27-18(25)20-14(12-26-11-13-7-5-4-6-8-13)17(24)28-21-15(22)9-10-16(21)23/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3,(H,20,25)/t14-/m0/s1
Clé InChI
NTFYOALQRQBBDG-AWEZNQCLSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable