Principaux documents
150428
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methylpropionitrile
95%
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH(CH3)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
granular
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
60 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(CCl)C#N
InChI
1S/C4H6ClN/c1-4(2-5)3-6/h4H,2H2,1H3
Clé InChI
XXZVBSPSFVERCB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup