Principaux documents
14996
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3-F)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-3-fluoro-L-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H18FNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.30
Numéro Beilstein :
5347375
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (TLC)
Activité optique
[α]20/D +6.5±1°, c = 1% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
75-80 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccc(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18FNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-5-4-6-10(15)7-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
Clé InChI
FPCCREICRYPTTL-NSHDSACASA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable