Principaux documents
149276
Sigma-Aldrich
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
98%
Synonyme(s) :
5-Nitrofurfurylidene diacetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.17
Beilstein:
255089
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Impuretés
<2% 5-nitro-2-furaldehyde
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC(OC(C)=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3
Clé InChI
HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable