147508
Fertilysin™
97%
Synonyme(s) :
N,N′-Bis(dichloroacetyl)-1,8-octamethylenediamine, N,N′-Octamethylenebis(2,2-dichloroacetamide), N,N′-Octamethylenebis(dichloroacetamide)
About This Item
Pureté
97%
Chaîne SMILES
ClC(Cl)C(=O)NCCCCCCCCNC(=O)C(Cl)Cl
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable