Key Documents
147222
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurane
≥99.5%, contains 250 ppm BHT as inhibitor
Synonyme(s) :
Oxolane, Oxyde de butylène, Oxyde de tétraméthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Numéro Beilstein :
102391
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
product name
Tetrahydrofurane, ≥99.5%
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
610 °F
Contient
250 ppm BHT as inhibitor
Limite d'explosivité
1.8-11.8 %
Impuretés
<0.030% water
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
Point d'ébullition
65-67 °C (lit.)
65-67 °C
Pf
−108 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clé InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
DuPont product
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Todd J Harris et al.
Biomaterials, 31(5), 998-1006 (2009-10-24)
The use of biomaterials for gene delivery can potentially avoid many of the safety concerns with viral gene delivery. However, the efficacy of polymeric gene delivery methods is low, particularly in vivo. One significant concern is that the interior and
Synthetic routes to tetrahydrofuran, tetrahydropyran, and spiroketal units of polyether antibiotics and a survey of spiroketals of other natural products.
Boivin TLB.
Tetrahedron, 43(15), 3309-3362 (1987)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 883-883 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 152-152 (1994)
Polyhedral clathrate hydrates. X. Structure of the double hydrate of tetrahydrofuran and hydrogen sulfide.
Mak TCW, et al.
J. Chem. Phys. , 42(8), 2732-2737 (1965)