Principaux documents
146285
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzotrichloride
99%
Synonyme(s) :
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.46
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.543 (lit.)
pb
75 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.453 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl