Principaux documents
145815
Sigma-Aldrich
Adenine sulfate
97%
Synonyme(s) :
Adenine hemisulfate salt, 6-Aminopurine hemisulfate salt, Adenine sulfate salt
About This Item
Formule linéaire :
C5H5N5 · 1/2H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.17
Beilstein:
3820263
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
97%
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par