145521
4-(Methylthio)benzoic acid
97%
Synonyme(s) :
4-(Methylmercapto)benzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
192-196 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CSc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2S/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
KWHCPERWLHBLOT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable