Documents
14526
Sigma-Aldrich
O,O′-Bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene glycol-block-polypropylene glycol
Mr 600
Synonyme(s) :
Jeffamine® ED-600, Polyethylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(NH2)CH2[OCH(CH3)CH2]l(OCH2CH2)m[OCH2CH(CH3)]nNH2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
product name
O,O′-Bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene glycol-block-polypropylene glycol, 500
Description
132 g/eq AHEW (Amine hydrogen equivalent wt)
Poids mol.
Mr ~600
pH
11.7(lit.)
Viscosité
72 cSt(20 °C)(lit.)
Pf
-10 °C (lit.)
Densité
1.035 g/mL (lit.)
Catégories apparentées
Description générale
Flash point 160°C (Lit.)
Application
Modification of polyamides for enhanced hydrophilicity.
Preparation of biocompatible articles and coatings.
Preparation of hydrogels with isocyanates.
Features and Benefits
  • Flexibility from polyether
  • Hydrophilicity from polyethylene glycol.
  • Reactivity of the amine end group.
  • Biocompatibility of polyethylene glycol.
Informations légales
Jeffamine is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves