Principaux documents
144355
Sigma-Aldrich
4-Aminodibenzenesulfonamide
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H12N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.36
Numéro MDL:
Essai
99%
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O4S2/c13-10-6-8-12(9-7-10)20(17,18)14-19(15,16)11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
Clé InChI
TXWROWPXUQZXFZ-UHFFFAOYSA-N