139734
3-Methylcyclohexanol, mixture of cis and trans
99%
Synonyme(s) :
Hexahydro-m-cresol
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H10OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Beilstein:
2036372
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
pb
163 °C (lit.)
Densité
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1CCCC(O)C1