Principaux documents
13955
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium iodide
≥98.0% (AT)
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2N(I)(C2H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.22
Beilstein:
3918218
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (AT)
Chaîne SMILES 
[I-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.HI/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
JWLJBISFJGEYMT-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Luís Almeida et al.
Immunity, 54(1), 68-83 (2020-11-26)
While antibiotics are intended to specifically target bacteria, most are known to affect host cell physiology. In addition, some antibiotic classes are reported as immunosuppressive for reasons that remain unclear. Here, we show that Linezolid, a ribosomal-targeting antibiotic (RAbo), effectively