Key Documents
137537
Sigma-Aldrich
Diethyl dodecanedioate
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5O2C(CH2)10CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.41
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.44 (lit.)
Point d'ébullition
192-193 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
15 °C (lit.)
Densité
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)OCC
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves