Principaux documents
137065
Sigma-Aldrich
N-Methylanthranilic acid
95%
Synonyme(s) :
2-(Methylamino)benzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
2-(CH3NH)C6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Pf
170-172 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CNc1ccccc1C(O)=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable