136921
N,N-Dimethylbenzylamine
98%
Synonyme(s) :
N-Benzyldimethylamine, BDMA, DMBA
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
pb
183-184 °C/765 mmHg (lit.)
Pf
−75 °C (lit.)
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
Clé InChI
XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter