Principaux documents
13622
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-2-butanone
≥97.0%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OCH2CH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Beilstein:
779045
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.505
pb
90-92 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.027 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)CCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-10(12)7-8-13-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6H,7-9H2,1H3
Clé InChI
BTOZGSIVAZGXCH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Benzyloxy-2-butanone on aminophosphonylation followed by cyclization yields 3-amino-2-oxo-1,2-oxaphospholane.
Application
4-Benzyloxy-2-butanone was used in the synthesis of 4-benzyloxy-2-butanol.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Synthesis of 3-amino-2-oxo-1, 2-oxaphospholanes and 3-amino-2-oxo-1, 2-oxaphosphorinanes.
Finet J, et al.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 81(1-4), 17-25 (1993)
Reductive cleavage of acetals and ketals by Borane.
Fleming B and Bolker HI.
Canadian Journal of Chemistry, 52(6), 888-893 (1974)